Ammonium solution étalon (250 ppm NH4) pour la préparation d'une solution étalon d'Ammonium (2.5 ppm NH4) Reag.Ph.Eur.; 5000301
Fournisseur: VWR Chemicals
88084.180EA 116 EUR InStock
88084.180
Ammonium solution étalon (250 ppm NH4) pour la préparation d'une solution étalon d'Ammonium (2.5 ppm NH4) Reag.Ph.Eur.; 5000301
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité