Solution étalon (1000 ppm NO₃) pour la préparation de la solution étalon de nitrate (100 ppm NO₃) Reag. Ph. Eur.; 5002100
Fournisseur: VWR Chemicals
88088.180EA 99.1 EUR InStock
88088.180
Solution étalon (1000 ppm NO₃) pour la préparation de la solution étalon de nitrate (100 ppm NO₃) Reag. Ph. Eur.; 5002100
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate
Informations de commande: Fourni avec certificat d'analyse. Normalement fabriqués sur commande. Veuillez vérifier auprès du service clientèle.
Collapse All
Désignation Concentration Contenu Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Étalon de nitrate 1000 mg/l KNO₃ in H₂O Flacon Plastique 100 mL 88088.180
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité