Bromure de tétrapropylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: TPABr
M-Clarity™ quality level = MQ100
88103-10G
88103-10GEA 325 EUR InStock
88103-10G
Bromure de tétrapropylammonium, Supelco®
Bromure de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₈BrN
MW: 266,27 g/mol
Point de fusion: 265…274 °C
Numéro MDL: MFCD00011840
Numéro CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69517b799042487a6f090a997e50a823ee7e0073&vid=8e007de9a28a49f5ab3798f69efbb36482cc1312&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité