Zirconium standard solution, 1,000 mg/L Zr in 5% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
88119.AP
88119.APEA 109 EUR InStock
88119.AP
Zirconium standard solution, 1,000 mg/L Zr in 5% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité