Méthanol ≥99.5% (par GC) NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
8814-28EA 0 EUR InStock
8814-28
Méthanol ≥99.5% (par GC) NF, Macron Fine Chemicals™
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical = 99.5 %
NF - Assay (CH₃OH) (by GC) ≥99.5 %
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Acidity Passes Test
NF - Alkalinity (as NH₃) ≤3 ppm
NF - Nonvolatile Residue ≤0.001 %
NF - Readily Carbonizable Substances Passes Test
NF - Readily Oxidizable Substances Passes Test
NF - Acetone, Aldehydes (as (CH₃)₂CO) ≤0.003 %
NF - Water (H₂O) ≤0.1 %
Appearance (clear, colorless liquid)
No Class 1 or Class 2 Residual Solvents are present in this product.
Only Class 3 Solvents are likely to be present. Residual concentration of all Class 3 Solvents is <0.5%.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité