Ealon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 9 éléments en solution dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
88175.230EA 487 EUR InStock
88175.230
Ealon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 9 éléments en solution dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
9 éléments 100 mg/l: Be, In, Bi, Li, Cr, Mg, Co, Pb, U
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité