Méthanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD, GenAR® NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
8818-06EA 0 EUR InStock
8818-06 8818-14 8818-28
Méthanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD, GenAR® NF, Macron Fine Chemicals™
Méthanol
GenAR—A line of reagents specifically developed for use in biotechnology and genetic research. 
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets E.P. Chemical Specifications
Meets N.F. Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
NF - Assay (CH₃0H) (by GC) ≥99.5 %
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Acidity Passes Test
NF - Alkalinity (as NH₃) ≤3 ppm
NF - Nonvolatile Residue ≤0.001 %
NF - Readily Carbonizable Substances Passes Test
NF - Readily Oxidizable Substances Passes Test
NF - Acetone, Aldehydes (as (CH₃)₂CO) ≤0.003 %
NF - Water (H₂O) ≤0.1 %
EP - Identification A Passes Test
EP - Identification B Passes Test
EP/BP - Appearance Passes Test
EP - Acidity or Alkalinity Passes Test
EP - Relative Density 0.791 - 0.793
EP - Absorbance at 230 nm (au) ≤0.15
EP - Absorbance at 250 nm (au) ≤0.050
EP - Absorbance at 270 nm (au) ≤0.020
EP - Absorbance at 290 nm (au) ≤0.010
EP - Scan from 230 nm to 290 nm Passes Test
EP/BP - Impurity A (Benzene) ≤2 ppm
EP - Related Substances - Single Impurity Peak ≤0.1 %
EP - Related Substances - Total of All Impurity Peaks ≤0.3 %
EP/BP - Reducing Substances Passes Test
EP/BP - Residue on Evaporation ≤10 ppm
EP - Water ≤0.10 %
Appearance (clear, colorless liquid)
Only Class 3 Solvents are likely to be present. Residual concentration
of all Class 3 Solvents is <0.5%.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..