Tellurure de mercure ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88244.06
88244.06EA 279 EUR InStock
88244.06
Tellurure de mercure ≥99% (base métaux)
Tellurure de mercure
Purity: 99% CAS No.: 12068-90-5 Molecular Formula: HgTe Formula Weight: 328.19 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 8.63 Appearance: Gray to black Odour: Odourless Melting Point: 673° UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00016133
Formule: HgTe
Point de fusion: 673 °C
Densité: 8.63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016133
Numéro CAS: 12068-90-5
EINECS: 235-108-9
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité