Acide L(+)-ascorbique, en poudre fine USP, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
8829-03EA 0 EUR InStock
8829-03
Acide L(+)-ascorbique, en poudre fine USP, Macron Fine Chemicals™
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 99.0 - 100.5 %
USP - Assay (C₆H₈O₆) 99.0 - 100.5 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Residue on Ignition ≤0.1 %
USP - Specific Rotation, [Å]²⁵^D (c=10 in water)(+) 20.5 - 21.5 Degree
Only Class 2 Solvents (Methanol) and Class 3 Solvents are likely to be
present. Residual Class 2 Solvents are below Option 1 and the residual concentration of all Class 3 Solvents is <0.5%.
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité