4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
M-Clarity™ quality level = MQ100
88300-5G
88300-5GEA 46.7 EUR InStock
88300-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione, Supelco®
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione
Formule: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…47 °C
Point d'éclair: 111 °C
Numéro MDL: MFCD00005445
Numéro CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5543742341890a5208e0d82f6920a2621fd3ef58&vid=18f28f97a50a2f1c2ceef264dd61e0922f74b9be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité