Aluminum cobalt ≥99% (base métaux), en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88320.36
88320.36EA 1090 EUR InStock
88320.36
Aluminum cobalt ≥99% (base métaux), en poudre -100 mesh
Aluminum cobalt
Purity: 99% Molecular Formula: Al:Co; 69:31 wt% Odour: Odourless UN No.: UN3132 MDL No.: MFCD00239520
Formule: Al:Co;₆₉:₃₁wt%
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239520
ONU: 3132
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité