L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solutions de référence colorimétriques selon les exigences Ph. Eur., prêtes à l'emploi
Fournisseur: VWR Chemicals
85752.001EA 552 EUR InStock
85752.001 85753.001 85754.001 85755.001 85756.001 88364.001
Solutions de référence colorimétriques selon les exigences Ph. Eur., prêtes à l'emploi
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Ces solutions sont développées et produites conformément au chapitre 2.2.2. "Degré de coloration des liquides" de la Pharmacopée Européenne (brun, brun-jaune, vert-jaune, rouge, jaune). Les sets sont prêts à l'emploi, spécifiquement conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent, car la préparation de ces solution est très complexe.
  • Sets faciles à utiliser
  • Solutions prêtes à l'emploi
  • Stabilité - durée de conservation de 36 mois
  • Certificat d'analyse fourni avec le set
Les sets sont faciles à utiliser: il suffit d'introduire l'échantillon dans le flacon vide fourni avec le set, et de comparer la couleur avec la solution de référence dans le coffret.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Solutions de référence colorimétrique B (B1 - B9) 1 KIT 85752.001
Solutions de référence colorimétrique BY (BY1 - BY7) 1 KIT 85753.001
Solutions de référence colorimétrique Y (Y1-Y7) 1 KIT 85754.001
Solutions de référence colorimétrique GY (GY1 - GY7). 1 KIT 85755.001
Solutions de référence colorimétrique R (R1 - R7). 1 KIT 85756.001
Vials
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Transparent empty glass vials Ø12x32 mm with cap and septa Vial 10×2 ml 10 88364.001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité