Acide 1,3-diméthylbarbiturique ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
88368.180EA 125 EUR InStock
88368.180
Acide 1,3-diméthylbarbiturique ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Acide 1,3-diméthylbarbiturique
Formule: C₆H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006675
Numéro CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98,5 - 101,5 %
Assay (GC) (silylated) ≥ 98,5 %
Identification (FTIR) Conforms
Melting point 120,0 - 126,0 °C
Water ≤ 6%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité