Eau avec 0,05% (v/v) Acide trifluoroacétique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
88379.320EA 113 EUR InStock
88379.320
Eau avec 0,05% (v/v) Acide trifluoroacétique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Eau avec 0,05% (v/v) Acide trifluoroacétique
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (v/v) 0.045 - 0.055%
Evaporation residue max. 0.0001%
Ca (Calcium) max. 0.2 ppm
K (Potassium) max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.2 ppm
Na (Sodium) max. 0.5 ppm
Transmittance (210 nm) min. 20%
Transmittance (220 nm) min. 50%
Transmittance (230 nm) min. 80%
Transmittance (240 nm) min. 95%
Transmittance (250 nm) min. 99%
Suitable for LC-MS passes test
Manufactured and filled under nitrogen
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité