L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bore 5,000 mg/l solution étalon dans l'eau
Fournisseur: VWR Chemicals
88380.290EA 918 EUR InStock
88380.290
Bore 5,000 mg/l solution étalon dans l'eau
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
This certified reference material is produced using a high-purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité