87495.005EA
391
EUR
InStock
87495.005
87495.011
87496.005
87496.011
87499.005
87502.002
88378.005
88378.011
88391.005
88392.005
88393.011
88394.005
87499.006
88418.001
88418.005
88419.005
88420.011
88421.005
88422.001
Normes pour la détermination de l'indice d'huile hydrocarbonée (HOI)
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
VWR® propose une gamme complète de produits pour la détermination de l'indice d'huile hydrocarbonée (HOI) conformément à la norme EN ISO 9377-2 (DIN H53).
- Tous les étalons sont des MRC conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034.
- Durée de conservation de 24 mois
- Stockage : 2 - 8°C
- Fourni avec un certificat d'analyse détaillé et spécifique au lot.
L'indice d'huile hydrocarbonée (HOI) est défini comme la quantité totale de composés qui peuvent être extraits de l'échantillon (eau potable, eau de surface et eaux usées) avec un solvant non polaire ayant un point d'ébullition compris entre 39°C et 69°C .
De plus, les composés ne doivent pas absorber sur Florisil® (sulfate de magnésium) et doivent éluer entre le n-décane (C10H24) et le n-tétracontane (C40H82) lorsqu'ils sont analysés par GC en utilisant une colonne analytique apolaire.
Certifications: ISO 17025 / ISO 17034. ISO 9377-2.
Information de livraison: Livrés avec un certificat d'analyse, la référence et le numéro de lot des matériaux source.
Conditionnement: La plupart des articles sont conditionnés dans des ampoules en verre. Les flacons Certan® offrent l'avantage d'une ampoule scellée avec la flexibilité d'un flacon à bouchon à vis ou d'un flacon à septum. Ces conteneurs d'échantillons uniques, équipés d'un bouchon à vis et d'une ouverture capillaire de 1,2×28 mm de hauteur, sont conçus pour le stockage d'échantillons volatils et de normes de référence.