Ammonium dihydrogénophosphate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
88431-25G
88431-25GEA 80 EUR InStock
88431-25G
Ammonium dihydrogénophosphate, Supelco®
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e861735254f68e2e865050d4618359c0ffe6b20b&vid=676f44d38c78718d056524383315e77ea2ec53a9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité