Glutaraldéhyde 50% dans l'eau, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
88452.230EA 31.5 EUR InStock
88452.230
Glutaraldéhyde 50% dans l'eau, GPR RECTAPUR®
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
ONU: 2922
ADR: 6.1(8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless or yellow liquid
Assay (GC) 47,5 - 52%
Color scale max. 50 APHA
pH 3,2 - 4,2
Methanol max. 0,3%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité