Arséniure de gallium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88458.18
88458.18EA 1290 EUR InStock
88458.18
Arséniure de gallium ≥99.999% (base métaux)
Arséniure de gallium
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-00-0 Molecular Formula: GaAs Formula Weight: 144.64 Physical Form: 25mm & Down Polycrystalline Pieces Density: 5.31 Melting Point: 1238° Merck Reference: 14,4347 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00011017
Semiconductors (transistors, lasers, solar cells)
Formule: AsGa
MW: 144,64 g/mol
Point de fusion: 1238 °C
Densité: 5.31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011017
Numéro CAS: 1303-00-0
EINECS: 215-114-8
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4347
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité