Hexafluoroarsénate de sodium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium hexafluoroarsenate(V)
88517.09
88517.09EA 199 EUR InStock
88517.09
Hexafluoroarsénate de sodium ≥99%
Hexafluoroarsénate de sodium
Purity: 99% CAS No.: 12005-86-6 Molecular Formula: NaAsF6 Formula Weight: 211.90 Physical Form: Powder UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014228
Formule: AsF₆Na
MW: 211,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014228
Numéro CAS: 12005-86-6
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité