Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle formiate, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

88554-5ML-F
88554-5ML-FEA 121 EUR InStock
88554-5ML-F
Ethyle formiate, Supelco®
Ethyle formiate


Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 148 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.9208 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003294
Numéro CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
ONU: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1c4b713bc708a0fa3c82cd846053a1210da57a8&vid=61d43d56e09e2482d259cbfd75866bc4b3602392&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité