Acide sulfurique concentré pour une dilution à 2.0 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88568.LQ
88568.LQEA 81.7 EUR InStock
88568.LQ
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 2.0 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Acide sulfurique
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité