Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium bromate concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

88592.LQ
88592.LQEA 69.6 EUR InStock
88592.LQ
Potassium bromate concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Potassium bromate
CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3139 MDL No.: MFCD00011359


Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
ONU: 3139
ADR: 5.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité