Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88604.LS
88604.LSEA 233 EUR InStock
88604.LS
Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Potassium hydroxyde
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité