Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol), Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
88907-5ML-F
88907-5ML-FEA 183 EUR InStock
88907-5ML-F
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol), Supelco®
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4a8cc647f8fbca21a6796a3b70c950187fc499&vid=3a88cdb17fca04ce987ebb551491e1f931d563f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité