Dichlorométhane ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilisé pour synthèse peptidique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with amylene 0.003-0.006 %
89048.320EA 61 EUR InStock
89048.320
Dichlorométhane ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilisé pour synthèse peptidique
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC on anhydrous basis) min. 99.9%
Clear colorless liquid complying
Color (APHA Pt-Co) max. 10
Free amines (Kaiser) max. 0.001%
Residue after evaporation max. 0.0005% (w/w)
Water (Karl Fischer) max. 0.005% (w/w)
Iron (Fe) max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.1 ppm
Lead (Pb) max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) max. 0.1 ppm
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006% (w/w)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité