Kieselguhr, AnalaR NORMAPUR®, purifié et calciné
Fournisseur: VWR Chemicals
89056.290EA 102 EUR InStock
89056.290
Kieselguhr, AnalaR NORMAPUR®, purifié et calciné
Kieselguhr
Formule: O₂Si
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1713 °C
Densité: 2.21 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility in water max. 0.2%
Soluble in acid max. 2.0%
Arsenic eliminated by washing max. 0.001%
Lead eliminated by washing max. 0.001%
Loss on drying (105 °C) max. 0.5%
Residue on ignition (980 °C) max. 2.0%
Limit of nonsiliceous substances (max 50 mg) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité