Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ruthenium standard solution, 1,000 mg/L Ru in 20% hydrochloric acid (de RuCl₃) Specpure® étalon pour SAA

Fournisseur: Thermo Scientific

89117.AE
89117.AEEA 72.3 EUR InStock
89117.AE
Ruthenium standard solution, 1,000 mg/L Ru in 20% hydrochloric acid (de RuCl₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de ruthénium
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207

Certifications: Traçabilité NIST


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité