Triméthoxyboroxin
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
89153.14
89153.14EA 26.3 EUR InStock
89153.14
Triméthoxyboroxin
Triméthoxyboroxin
CAS No.: 102-24-9 Molecular Formula: (CH3O)3B3O3 Formula Weight: 173.53 Flash Point: 14°(57°F) Physical Form: Liquid Density: 1.216 Refractive Index: 1.3996 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Strong Melting Point: 10-11° Boiling Point: 130° Beilstein Reference: 1709158 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00005946
Formule: C₃H₉B₃O₆
Point d'ébullition: 130 °C
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 1.216
Point d'éclair: 14 °C (57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005946
Numéro CAS: 102-24-9
EINECS: 203-016-8
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité