8 COMPOSES 100MG/L CHAQUE DANS HCL 5% of Bismuth [CAS:7440-69-9] Germanium [CAS:7440-56-4] Indium [CAS:7440-74-6] Lithium isotope 6 [CAS:N/A] Lutetium [CAS:N/A] Rhodium [CAS:7440-16-6] Scandium [CAS:N/A] Terbium [CAS:N/A] 1 * 125 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
8 COMPOSES 100MG/L CHAQUE DANS HCL 5% of Bismuth [CAS:7440-69-9] Germanium [CAS:7440-56-4] Indium [CAS:7440-74-6] Lithium isotope 6 [CAS:N/A] Lutetium [CAS:N/A] Rhodium [CAS:7440-16-6] Scandium [CAS:N/A] Terbium [CAS:N/A] 1 * 125 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
8 COMPOSES 100MG/L CHAQUE DANS HCL 5% of Bismuth [CAS:7440-69-9] Germanium [CAS:7440-56-4] Indium [CAS:7440-74-6] Lithium isotope 6 [CAS:N/A] Lutetium [CAS:N/A] Rhodium [CAS:7440-16-6] Scandium [CAS:N/A] Terbium [CAS:N/A] 1 * 125 mL 89171.200 1 * 125 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou