Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure d'aluminium ≥99.99% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum iodide

89185.06
89185.06EA 148 EUR InStock
89185.06
Iodure d'aluminium ≥99.99% (base métaux)
Iodure d'aluminium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7784-23-8 Molecular Formula: AlI3 Formula Weight: 407.69 Physical Form: 2-8mm Lump Density: 3.98 Appearance: White to brownish-purple Odour: Pungent Melting Point: 191° Boiling Point: 360° Merck Reference: 14,346 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003427


Formule: AlI₃
MW: 407,7 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 191 °C
Densité: 3.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003427
Numéro CAS: 7784-23-8
EINECS: 232-054-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,346
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité