Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l pour 32 éléments dans acide nitrique 5%, ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
89186.180EA 861 EUR InStock
89186.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l pour 32 éléments dans acide nitrique 5%, ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
32 éléments à 100 mg/l : Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn
Certifications: Conforme aux matériaux de référence standard NIST, produit et testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Information de livraison: Fourni avec certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité