11 COMPOSES As 60mg/l Ba 600mg/l Cd 20mg/l Cr 100mg/l Cu 250mg/l Mo 100mg/l Ni 50mg/l Pb 200mg/l Sb 50mg/l Se 50mg/l Zn 500mg/l DANS HNO3 5% 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
11 COMPOSES As 60mg/l Ba 600mg/l Cd 20mg/l Cr 100mg/l Cu 250mg/l Mo 100mg/l Ni 50mg/l Pb 200mg/l Sb 50mg/l Se 50mg/l Zn 500mg/l DANS HNO3 5% 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
11 COMPOSES As 60mg/l Ba 600mg/l Cd 20mg/l Cr 100mg/l Cu 250mg/l Mo 100mg/l Ni 50mg/l Pb 200mg/l Sb 50mg/l Se 50mg/l Zn 500mg/l DANS HNO3 5% 1 * 100 mL 89196.180 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou