4 COMPOSES Ca 1000mg/l K 100mg/l Mg 100mg/l Na 250mg/l DANS HNO3 5% 1 * 250 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
4 COMPOSES Ca 1000mg/l K 100mg/l Mg 100mg/l Na 250mg/l DANS HNO3 5% 1 * 250 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
4 COMPOSES Ca 1000mg/l K 100mg/l Mg 100mg/l Na 250mg/l DANS HNO3 5% 1 * 250 mL 89222.230 1 * 250 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou