4 COMPOSES Mn 1000mg/l Fe 2000mg/l Cu 600mg/l Zn 1000mg/lDANS HNO3 5% 1 * 250 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
4 COMPOSES Mn 1000mg/l Fe 2000mg/l Cu 600mg/l Zn 1000mg/lDANS HNO3 5% 1 * 250 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
4 COMPOSES Mn 1000mg/l Fe 2000mg/l Cu 600mg/l Zn 1000mg/lDANS HNO3 5% 1 * 250 mL 89238.230 1 * 250 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou