Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) dans le methanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
89346.260EA 42.1 EUR InStock
89346.260
Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) dans le methanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 2924
ADR: 3 (8),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité