Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
89397-10G
89397-10GEA 27.2 EUR InStock
89397-10G
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Chlorure d'(hydrazinocarbonylméthyl)triméthylammonium
LC-MS: suitable for derivatisation.
Formule: C₅H₁₄ClN₃O
MW: 167,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012009
Numéro CAS: 123-46-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf1675d922dfcc9bcc19e39d752235874c12b735&vid=cf1675d922dfcc9bcc19e39d752235874c12b735&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité