TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥95.0% pour détermination spectrophotométrique des métaux de transition, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
89456-100MG-F
89456-100MG-FEA 108 EUR InStock
89456-100MG-F
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate) ≥95.0% pour détermination spectrophotométrique des métaux de transition, Supelco®
TPPS hydrate (=tetraphenylporphyrin tetrasulphonic acid hydrate)
Reagent for the spectrophotometric determination of ultra trace amounts of transition metals; determination by capillary zone electrophoresis.
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) [tetrasodium salt hydrate, TPPS] has been used in preparing Co–Al LDH/Fe(III)-TPPS film modified electrode; for demonstrating reversible redox peak attribution to Co(III)/Co(II), with iron(III) porphyrin; making it mediator for electron transfer.
Formule: C₄₄H₃₀N₄O₁₂S₄
Numéro MDL: MFCD00070632
Numéro CAS: 35218-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0271a5709d872dcbb1a5a00b0a05c9d5f5762bb&vid=2fa92249344d80ea18bc9904dfb7a377e1da012b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité