TISAB I Solution, Supelco®
Fournisseur: Merck
89465-500ML
89465-500MLEA 101 EUR InStock
89465-500ML
TISAB I Solution, Supelco®
Tampons Ionic Strength Adjustment Buffers
TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F complexes.
TISAB I can be prepared using NaCl with glacial acetic acid, tri-sodium citrate and NaOH.
TISAB I has been used in determination of fluoride-ion concentration using fluoride ion sensitive electrode.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité