Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Heavy metal mix IX
Fournisseur: Merck
89471-100ML
89471-100MLEA 145 EUR InStock
89471-100ML
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Heavy metal mix IX
Étalons Étalons organiques
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P202 - P273 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité