Potassium chlorure 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
89511.290EA 18.6 EUR InStock
89511.290
Potassium chlorure 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Potassium chlorure
Formule: KCl
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité