Benzéthonium chlorure 0.01 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
89576.320EA 43.1 EUR InStock
89576.320
Benzéthonium chlorure 0.01 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0.01000 ±0.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité