Acide oxalique 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
89619.290EA 34.4 EUR InStock
89619.290
Acide oxalique 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité