Copper(II) tetrafluoroborate 45% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Copper(II) borofluoride
89666.A1
89666.A1EA 106 EUR InStock
89666.A1
Copper(II) tetrafluoroborate 45% en solution aqueuse
Copper(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 38465-60-0 Molecular Formula: Cu(BF4)2 Formula Weight: 237.15 Physical Form: Liquid Appearance: Blue UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00016054
Formule: B₂CuF₈
MW: 237,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016054
Numéro CAS: 38465-60-0
EINECS: 253-959-4
ONU: 3264
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité