Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-3,4-dithiol, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 3,4-Toluenedithiol, 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzene, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1,2-dithiol

M-Clarity™ quality level = MQ100

89700-1G
89700-1GEA 164 EUR InStock
89700-1G
Toluène-3,4-dithiol, Supelco®
Toluène-3,4-dithiol


Formule: C₇H₈S₂
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004844
Numéro CAS: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
Merck Index: 12,09669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=039676ca2c3b3c93a9262f342938d15f49c7b9de&vid=1ebb1f772f00f72bdd07f580b738ec33e72a7172&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité