Gold platinum palladium ≥99.9% (base métaux), en poudre APS <5 micron
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
89726.03
89726.03EA 330 EUR InStock
89726.03
Gold platinum palladium ≥99.9% (base métaux), en poudre APS <5 micron
Gold platinum palladium
Purity: 99.9% Molecular Formula: Au:Pt:Pd; 40:40:20 wt% UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00192403
Formule: Au:Pt:Pd;₄₀:₄₀:₂₀%
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192403
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité