Sodium hydroxyde 8 mol/l (8 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
89745.290EA 36.2 EUR InStock
89745.290
Sodium hydroxyde 8 mol/l (8 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité