Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dabsyl chloride 98.0-102.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride

89802-500MG
89802-500MGEA 132 EUR InStock
89802-500MG
Dabsyl chloride 98.0-102.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Dabsyl chloride


Formule: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
MW: 323,80 g/mol
Point de fusion: 185 °C (dec., lit.)
Numéro MDL: MFCD00007444
Numéro CAS: 56512-49-3
EINECS: 260-235-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Red to Very Dark Red and Purple to Very Dark Purple and Red-Purple
Appearance (Form) Powder to Crystals
Argentometr. Titration 98.0 - 102.0 %
Infrared Spectrum Conforms to Structure

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité