Multi-element ion chromatography anion standard solution, CRM, Supelco®
Fournisseur: Merck
89886-50ML-F
89886-50ML-FEA 306 EUR InStock
89886-50ML-F
Multi-element ion chromatography anion standard solution, CRM, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
This standard solution is a certified primary reference material for ion chromatography.
Produced with certified high purity materials (NaF, NaCl, NaBr, NaNO₃, Na₂HPO₄, Na₂SO₄) and ultrapure water (18 MOhm, 0,22 μm filtered).
Certifications: Traceable to SI.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité