Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thulium standard solution, 1,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon pour SAA

Fournisseur: Thermo Scientific

89889.AE
89889.AEEA 58.2 EUR InStock
89889.AE
Thulium standard solution, 1,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de thulium
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281

Certifications: Traçabilité NIST


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité